Potasio tiocianato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
27035.230EA 54 EUR
27035.230 27035.460
Potasio tiocianato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.3 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test