Seleniuro de sodio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
36187.03
36187.06
36187.03EA
411
EUR
36187.03
36187.06
Seleniuro de sodio ≥99.8% (metals basis)
Seleniuro de sodio
Purity: 99.8%
CAS No.: 1313-85-5
Molecular Formula: Na2Se
Formula Weight: 124.94
Physical Form: -60 Mesh (dry under argon)
Density: 2.625
Appearance: Grey to pink
Melting Point:
Formula:
Na₂Se Pto. de fusión: >875 °C Densidad: 2,625 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014240 Núm. CAS: 1313-85-5 EINECS: 215-212-0 UN: 3283 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,8672 |