Sodio sulfito, anhydrous 98 ACS
Proveedor: VWR Chemicals
0628-1KGEA 171 EUR
0628-1KG 0628-2.5KG 0628-500G
Sodio sulfito, anhydrous 98 ACS
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Pto. de fusión: 500 °C
Densidad: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 13,08757
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride <0.02%
Free acid test pass
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Purity ≥98%
Titrable free base ≤0.03 meq/g