Sulfato de cesio 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 43.2 EUR
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
Sulfato de cesio 99+%, puro
Sulfato de cesio
Formula: Cs₂O₄S
Pto. Ebullición: 1900 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1005 °C
Densidad: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010959
Núm. CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Índice Merck: 13,02025
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %