Sulfato de cesio ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11112.09 11112.18
11112.09EA 103 EUR
11112.09 11112.18
Sulfato de cesio ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Sulfato de cesio
Purity: 99.997% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2O4S Formula Weight: 361.87 Physical Form: Powder Density: 4.243 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1010° Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Formula: Cs₂O₄S
Pto. Ebullición: 1627 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1010 °C
Densidad: 4,243
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010959
Núm. CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Índice Merck: 14,2016