Sulfato de cesio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
14559.14
14559.22
14559.14EA
88.5
EUR
14559.14
14559.22
Sulfato de cesio ≥99.99% (metals basis)
Sulfato de cesio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2SO4
Formula Weight: 361.87
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 4.243
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Formula:
Cs₂O₄S Pto. Ebullición: 1627 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1010 °C Densidad: 4,243 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010959 Núm. CAS: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Índice Merck: 14,2016 |