Sulfato de cesio ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 39.4 EUR
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Sulfato de cesio ≥99%
Sulfato de cesio

Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959

Formula: Cs₂O₄S
MW: 361.87 g/mol
Pto. Ebullición: 1627
Pto. de fusión: 1010
Densidad: 4.24
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010959
Núm. CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Índice Merck: 13,02025

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR