Potasio sulfato, anhidro 99+%, en polvo para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
207775000 207770050
ACRO207775000EA 40.3 EUR
ACRO207775000 ACRO207770050
Potasio sulfato, anhidro 99+%, en polvo para análisis
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
Pto. Ebullición: 1689 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1067 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %