Potasio sulfato 99+% Biochemistry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
424210010 424212500
ACRO424210010EA 116 EUR
ACRO424210010 ACRO424212500
Potasio sulfato 99+% Biochemistry
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1689 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1067 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Solubility (10 g in 150 ml water) Clear colorless
pH 5.5 to 8.5 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %