Potasio sulfato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10845.06
10845.14
10845.06EA
72.9
EUR
10845.06
10845.14
Potasio sulfato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Potasio sulfato
Purity: 99.997%
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2O4S
Formula Weight: 174.27
Physical Form: Powder
Density: 2.662
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Formula:
K₂SO₄ Pto. Ebullición: 1689 °C Pto. de fusión: 1069 °C Densidad: 2,662 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011388 Núm. CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Índice Merck: 14,7674 |