Potasio sulfato 99,0 ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14311.36
14311.A3
14311.36EA
47.1
EUR
14311.36
14311.A3
Potasio sulfato 99,0 ACS
Potasio sulfato
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Physical Form: Crystalline
Density: 2.662
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Formula:
K₂SO₄ MW: 174.26 g/mol Pto. Ebullición: 1689 °C Pto. de fusión: 1069 Densidad: 2.662 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011388 Núm. CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Índice Merck: 14,7674 |