Potasio sulfato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
30485.06
30485.14
30485.22
30485.06EA
50.6
EUR
30485.06
30485.14
30485.22
Potasio sulfato ≥99.99% (metals basis)
Potasio sulfato
Purity: 99.99%
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Physical Form: Powder
Density: 2.662
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Formula:
K₂SO₄ Pto. Ebullición: 1689 °C Pto. de fusión: 1069 °C Densidad: 2,662 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011388 Núm. CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Índice Merck: 14,7674 |