Potasio sulfato 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13975.0B
A13975.0I
A13975.0BEA
57
EUR
A13975.0B
A13975.0I
Potasio sulfato 99
Potasio sulfato
Purity: 99%
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Odour: Odourless
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Formula:
K₂SO₄ MW: 174.26 g/mol Pto. Ebullición: 1689 °C Pto. de fusión: 1069 Densidad: 2.662 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011388 Núm. CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Índice Merck: 13,07759 |