Potasio sulfato 99,0-101,0 alkalimetry on anhydrous substance, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05150.1000 1.05150.9029
1.05150.1000EA 1530 EUR
1.05150.1000 1.05150.9029
Potasio sulfato 99,0-101,0 alkalimetry on anhydrous substance, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1698
Pto. de fusión: 1069
Densidad: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759