Potasio sulfato, powder, EMPROVE® EXPERT BP, E515, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05151.9029 1.05151.1000
1.05151.9029EA 0 EUR
1.05151.9029 1.05151.1000
Potasio sulfato, powder, EMPROVE® EXPERT BP, E515, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1698
Pto. de fusión: 1069
Densidad: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759