Potasio sulfato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05152.0100 1.05152.0500
1.05152.0100EA 406 EUR
1.05152.0100 1.05152.0500
Potasio sulfato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
Pto. Ebullición: 1698 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1069 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)