Potasio sulfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
26994.293EA 54.2 EUR
26994.293 26994.362 26994.460
Potasio sulfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
Pto. Ebullición: 1698 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1069 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm