Potasio sulfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
26997.293EA 68.4 EUR
26997.293 26997.460
Potasio sulfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
Pto. Ebullición: 1698 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1069 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test