Sodio sulfato, anhidro ≥99.0%, granular, ULTRA RESI-ANALYZED® ACS 12-60 Mesh para análisis de residuos de pesticidas, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3375-01EA 83.31 EUR
3375-01 3375-05 3375-09
Sodio sulfato, anhidro ≥99.0%, granular, ULTRA RESI-ANALYZED® ACS 12-60 Mesh para análisis de residuos de pesticidas, J.T.Baker®
Sodio sulfato
BAKER ULTRA RESI-ANALYZED® Reagent ultra high purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures.
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 888 °C
Densidad: 2,68 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (Na₂SO₄) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Ignition ≤0.5 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 9.2
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Extraction-Concentration Suitability * Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
* Result obtained on a sample dried at 400°C for one hour (ACS method)