Sodio sulfato, anhidro ≥99.0%, en polvo ACS
Proveedor: MP Biomedicals
0219144405 02191444.5 0219144401
ICNA0219144405EA 191 EUR
ICNA0219144405 ICNA02191444.5 ICNA0219144401
Sodio sulfato, anhidro ≥99.0%, en polvo ACS
Sodio sulfato
Soluble in water (100 mg/ml), yielding a clear, colorless solution.
Chloride (Cl) <0,001%, Nitrogen Compounds (N) <5 ppm, Phosphate (PO4) <0,001%, Calcium (Ca) <0,02%, Magnesium (Mg) <0,005%, Potassium (K) <0,01%,Iron (Fe) <0,001%
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 888 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Synonyms Sodium sulphate (2:1); Disodium sulphate; Natriumsufat; Salt Cake; sulphuric acid, disodium salt; Thenardite; Trona
Form White powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Assay 99,0%
Heavy Metals 5 ppm (as Pb)
Insoluble Matter 0,01%
Loss on Drying 0,5%
pH 5,2 - 9,2 (5% aq soln)
Refractive Index 1,484 (Lit.)