Sulfato de rubidio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10567.09 10567.18
10567.09EA 56.4 EUR
10567.09 10567.18
Sulfato de rubidio ≥99.8% (metals basis)
Sulfato de rubidio
Purity: 99.8% CAS No.: 7488-54-2 Molecular Formula: Rb2SO4 Formula Weight: 267.00 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 3.613 Refractive Index: 1.513 Odour: Odourless Melting Point: 1050° MDL No.: MFCD00011190
Formula: O₄Rb₂S
Pto. Ebullición: 1708 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1050 °C
Densidad: 3,613
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011190
Núm. CAS: 7488-54-2
EINECS: 231-301-7