Sulfato de rubidio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13493.14
13493.22
13493.36
13493.14EA
113
EUR
13493.14
13493.22
13493.36
Sulfato de rubidio ≥99% (metals basis)
Sulfato de rubidio
Purity: 99%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: Crystalline
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Formula:
O₄Rb₂S Pto. Ebullición: 1708 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1050 °C Densidad: 3,613 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011190 Núm. CAS: 7488-54-2 EINECS: 231-301-7 |