Potasio hidrogenosulfato 98.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
207755000
207750025
ACRO207755000EA
68.7
EUR
ACRO207755000
ACRO207750025
Potasio hidrogenosulfato 98.5% para análisis
Potasio hidrogenosulfato
Formula:
KHSO₄ Pto. de fusión: 214 °C Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011404 Núm. CAS: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Índice Merck: 13,07695 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Adhering crystals |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |