Potasio hidrogenosulfato mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fundido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasio bisulfato
13800.22
13800.36
13800.22EA
72.3
EUR
13800.22
13800.36
Potasio hidrogenosulfato mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fundido
Potasio hidrogenosulfato
Formula Weight: 136.17
Physical Form: Fused Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 214°
UN No.: 2509
MDL No.: MFCD00066385
Formula:
KHSO₄ MW: 136.17 g/mol Pto. de fusión: 214 Densidad: 2.32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011404 Núm. CAS: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8 II Índice Merck: 13,07695 |