Potasio hidrogenosulfato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12428.0C
A12428.0E
A12428.22
A12428.36
A12428.0CEA
504
EUR
A12428.0C
A12428.0E
A12428.22
A12428.36
Potasio hidrogenosulfato ≥97%
Potasio hidrogenosulfato
Purity: 97%
CAS No.: 7646-93-7
Molecular Formula: HKO4S
Formula Weight: 136.17
Odour: Odourless
Melting Point: 195-197° dec.
UN No.: 2509
MDL No.: MFCD00011404
Formula:
KHSO₄ Densidad: 2,240 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011404 Núm. CAS: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Índice Merck: 14,7613 |