Potasio hidrogenosulfato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Potasio bisulfato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
1.04885.0500EA 113 EUR
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
Potasio hidrogenosulfato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Potasio hidrogenosulfato
Formula: KHSO₄
Pto. de fusión: 214 °C
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011404
Núm. CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,07695
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 490 g/l (20 °C) (development of heat)
Melting Point 195 °C (decomposition)
Molar Mass 136.17 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material