Potasio hidrogenosulfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
27011.237EA 47.3 EUR
27011.237 27011.294 27011.460
Potasio hidrogenosulfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Potasio hidrogenosulfato
Formula: KHSO₄
Pto. de fusión: 214 °C
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011404
Núm. CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,07695
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm