Trióxido de litio y tántalo ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lithium tantalum trioxide, Lithium tantalum oxide
41834.09
41834.18
41834.09EA
158
EUR
41834.09
41834.18
Trióxido de litio y tántalo ≥99.9% (metals basis)
Trióxido de litio y tántalo
Purity: 99.9%
CAS No.: 12031-66-2
Molecular Formula: LiTaO3
Formula Weight: 235.89
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016174
Formula:
LiO₃Ta MW: 235,89 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016174 Núm. CAS: 12031-66-2 EINECS: 234-757-5 |