Tetraóxido de trisodio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
81104.14
81104.22
81104.36
81104.14EA
104
EUR
81104.14
81104.22
81104.36
Tetraóxido de trisodio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Tetraóxido de trisodio y vanadio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13721-39-6
Molecular Formula: Na3O4V
Formula Weight: 183.94
Physical Form: Granular
Appearance: White
Melting Point: 850-866°
MDL No.: MFCD00003511
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate
Formula:
Na₃O₄V Pto. de fusión: 850…866 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003511 Núm. CAS: 13721-39-6 EINECS: 237-287-9 |