Volframato de dilitio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43366.30
43366.18
43366.30EA
485
EUR
43366.30
43366.18
Volframato de dilitio ≥99%
Volframato de dilitio
Purity: 99% min
CAS No.: 13568-45-1
Molecular Formula: Li2WO4
Formula Weight: 261.73
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Melting Point: 742°
MDL No.: MFCD00016185
Formula:
Li₂O₄W Pto. de fusión: 742 °C Densidad: 3,71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016185 Núm. CAS: 13568-45-1 EINECS: 236-978-2 |