Amonio hidrogenodifluoruro 95%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Amonio bifluoruro, Difluoruro de amonio, Amonio hidrógeno difluoruro
208820010 208820050 208822500
ACRO208820010EA 186 EUR
ACRO208820010 ACRO208820050 ACRO208822500
Amonio hidrogenodifluoruro 95%, extra puro
Amonio hidrógeno difluoruro
Formula: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012018
Núm. CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes or scales
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥94 %
Sulfite (SO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤200 ppm
Impurity ≤5 % (Ammonium fluoride (NH4F))