Amonio hidrogenodifluoruro ≥95%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Amonio bifluoruro, Difluoruro de amonio, Amonio hidrógeno difluoruro
14660.36 14660.A3
14660.36EA 56.8 EUR
14660.36 14660.A3
Amonio hidrogenodifluoruro ≥95%, tech.
Amonio hidrógeno difluoruro
Purity: 95% CAS No.: 1341-49-7 Molecular Formula: (NH4)HF2 Formula Weight: 57.04 Physical Form: Flake Density: 1.500 pH: 2-3 Melting Point: 120-122° Boiling Point: 238° Merck Reference: 14,498 UN No.: 1727 MDL No.: MFCD00012018
Formula: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C
Pto. de fusión: 120…122 °C
Densidad: 1,500
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012018
Núm. CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,498