Amonio hidrogenodifluoruro 95% remainder mainly ammonium fluoride
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Amonio bifluoruro, Difluoruro de amonio, Amonio hidrógeno difluoruro
L17237.22
L17237.36
L17237.0E
L17237.C4
L17237.22EA
33.6
EUR
L17237.22
L17237.36
L17237.0E
L17237.C4
Amonio hidrogenodifluoruro 95% remainder mainly ammonium fluoride
Amonio hidrógeno difluoruro
Purity: 95%
CAS No.: 1341-49-7
Molecular Formula: H5F2N
Formula Weight: 57.04
Odour: Ammonia-like
pH: 2-3
Melting Point: 120-122°
Boiling Point: 238° dec.
Merck Reference: 14,498
UN No.: 1727
MDL No.: MFCD00012018
Formula:
NH₄HF₂ MW: 57,04 g/mol Pto. Ebullición: 238 °C (desc.) Pto. de fusión: 120…122 °C Densidad: 1,500 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012018 Núm. CAS: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Índice Merck: 14,498 |