Amonio hidrogenodifluoruro ≥97%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Amonio bifluoruro, Difluoruro de amonio, Amonio hidrógeno difluoruro
21253.290EA 77.4 EUR
21253.290 21253.368
Amonio hidrogenodifluoruro ≥97%, TECHNICAL
Amonio hidrógeno difluoruro
Formula: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Pto. de fusión: 127
Densidad: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012018
Núm. CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00498
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %