Amonio hidrogenodifluoruro 95%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Amonio bifluoruro, Difluoruro de amonio, Amonio hidrógeno difluoruro
224820-2.5KG 224820-500G
224820-2.5KGEA 371 EUR
224820-2.5KG 224820-500G
Amonio hidrogenodifluoruro 95%, grado reactivo
Amonio hidrógeno difluoruro
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C (1.013 hPa) (subl.)
Densidad: 1.500 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012018
Núm. CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00498
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay of NH₄HF₂ 94.0 - 106.0 %