Diboruro de magnesio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Magnesium boride
88149.22
88149.06
88149.14
88149.22EA
437
EUR
88149.22
88149.06
88149.14
Diboruro de magnesio ≥99% (metals basis)
Diboruro de magnesio
Purity: 99%
CAS No.: 12007-25-9
Molecular Formula: B2Mg
Formula Weight: 45.93
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
MDL No.: MFCD00049752
Formula:
B₂Mg MW: 45.92 g/mol Pto. de fusión: 800 °C (desc.) Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049752 Núm. CAS: 12007-25-9 EINECS: 234-501-2 |