Hexaboruro de calcio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
41721.18
41721.30
41721.A1
41721.18EA
55.2
EUR
41721.18
41721.30
41721.A1
Hexaboruro de calcio ≥95%
Hexaboruro de calcio
Purity: 95+%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Formula:
B₆Ca Pto. de fusión: 2235 °C Densidad: 2,30 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148904 Núm. CAS: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |