Hexaboruro de calcio ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
41722.06
41722.14
41722.22
41722.06EA
75.1
EUR
41722.06
41722.14
41722.22
Hexaboruro de calcio ≥99.5%
Hexaboruro de calcio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Formula:
B₆Ca Pto. de fusión: 2235 °C Densidad: 2,30 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148904 Núm. CAS: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |