Bromuro de bario, anhidro 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
315380500 315382500
ACRO315380500EA 91.6 EUR
ACRO315380500 ACRO315382500
Bromuro de bario, anhidro 99%, puro
Bromuro de bario
Formula: BaBr₂
MW: 297.14 g/mol
Pto. Ebullición: 1835 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 850 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003444
Núm. CAS: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00995
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %