Bromuro de bario, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
16792.18
16792.30
16792.18EA
88.5
EUR
16792.18
16792.30
Bromuro de bario, anhidro 99%
Bromuro de bario
Purity: 99%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: Powder
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Formula:
BaBr₂ MW: 297.14 g/mol Pto. Ebullición: 1835 Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 4.781 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003444 Núm. CAS: 10553-31-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,968 |