Bromuro de calcio, ultra seco ≥99.978% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35684.03
35684.06
35684.03EA
67.3
EUR
35684.03
35684.06
Bromuro de calcio, ultra seco ≥99.978% (metals basis)
Bromuro de calcio
Purity: 99.978%
CAS No.: 7789-41-5
Molecular Formula: Br2Ca
Formula Weight: 199.90
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.353
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 806-812°
Merck Reference: 14,1654
MDL No.: MFCD00010902
Formula:
Br₂Ca MW: 199,89 g/mol Pto. Ebullición: 806…812 °C Pto. de fusión: 730 °C Densidad: 3,353 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010902 Núm. CAS: 7789-41-5 EINECS: 232-164-6 Índice Merck: 14,1654 |