Bromuro de estroncio, anhidro ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
16791.18
16791.30
16791.18EA
234
EUR
16791.18
16791.30
Bromuro de estroncio, anhidro ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Bromuro de estroncio
Purity: 99%
CAS No.: 10476-81-0
Molecular Formula: Br2Sr
Formula Weight: 247.44
Physical Form: Granular
Density: 4.216
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 643°
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00049548
Formula:
Br₂Sr Pto. Ebullición: 2146 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 643 °C Densidad: 4,216 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049548 Núm. CAS: 10476-81-0 EINECS: 233-969-5 Índice Merck: 14,8837 |