Bromuro de estroncio, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35717.03
35717.06
35717.03EA
101
EUR
35717.03
35717.06
Bromuro de estroncio, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Bromuro de estroncio
Purity: 99.995%
CAS No.: 10476-81-0
Molecular Formula: BrSr2
Formula Weight: 247.44
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.216
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 643°
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00049548
Formula:
Br₂Sr MW: 247.43 g/mol Pto. Ebullición: 2146 Pto. de fusión: 643 Densidad: 4.216 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049548 Núm. CAS: 10476-81-0 EINECS: 233-969-5 Índice Merck: 14,8837 |