Bromato de bario ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11008.22 A11008.36
A11008.22EA 71.1 EUR
A11008.22 A11008.36
Bromato de bario ≥97%
Bromato de bario
Purity: 97% CAS No.: 13967-90-3 Molecular Formula: BaBr2O6 Formula Weight: 393.16 Odour: Odourless UN No.: 2719 MDL No.: MFCD00014177
Formula: BaBr₂O₆
Densidad: 3,99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014177
Núm. CAS: 13967-90-3
EINECS: 237-750-5
UN: 2719
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,00994