Calcio cloruro, anhidro ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
0070.1000EA 64.8 EUR
0070.1000 0070.5000
Calcio cloruro, anhidro ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 772
Densidad: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 95 %