Bario perclorato, anhydrous 99%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
221271000 221275000
ACRO221271000EA 76.4 EUR
ACRO221271000 ACRO221275000
Bario perclorato, anhydrous 99%, extra_pure
Bario perclorato
Formula: Ba(ClO₄)₂
MW: 336.23 g/mol
Pto. de fusión: 505
Densidad: 3.2 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 (copa cerrada)
Número MDL: MFCD00003440
Núm. CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,01016
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)