Bario perclorato, anhidro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11657.22 11657.36
11657.22EA 69.2 EUR
11657.22 11657.36
Bario perclorato, anhidro
Bario perclorato
CAS No.: 13465-95-7 Molecular Formula: Ba(ClO4)2 Formula Weight: 336.24 Physical Form: Powder Density: 3.20 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,987 UN No.: 1447 MDL No.: MFCD00003440
Desiccant, ribonuclease determination
Formula: Ba(ClO₄)₂
Pto. de fusión: 505 °C
Densidad: 3,20
Pto. de inflamación: 21 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003440
Núm. CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,987