Bario perclorato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01738.0250 1.01738.1000
1.01738.0250EA 315 EUR
1.01738.0250 1.01738.1000
Bario perclorato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Bario perclorato
Formula: Ba(ClO₄)₂
Pto. de fusión: 505 °C
Densidad: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003440
Núm. CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 (6.1),II
Índice Merck: 12,01016
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1985 g/l (25 °C)
Melting Point 505 °C
Molar Mass 336.23 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 2.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer