Perclorato de magnesio ACS desiccant
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
413465000 413461000
ACRO413465000EA 384 EUR
ACRO413465000 ACRO413461000
Perclorato de magnesio ACS desiccant
Magnesium perchlorate
Formula: Cl₂MgO₈
MW: 223,21 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011102
Núm. CAS: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,05702
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Loss on drying ≤8 % (1 g, 190°C)
Suitability (for moisture absorption) Passes test
Titrable base ≤0.025 meq/g
Titrable free acid ≤0.005 meq/g