Perclorato de magnesio, anhidro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesio perclorato
11636.22 11636.36
11636.22EA 97.5 EUR
11636.22 11636.36
Perclorato de magnesio, anhidro ACS
Perclorato de magnesio
CAS No.: 10034-81-8 Molecular Formula: Mg(ClO4)2 Formula Weight: 223.23 Physical Form: Granular Density: 2.21 Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,5678 UN No.: 1475 MDL No.: MFCD00011102
Desiccant. Drying agent for gases
Formula: Cl₂MgO₈
MW: 223.21 g/mol
Pto. de fusión: 251 °C (desc.)
Densidad: 2.21
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011102
Núm. CAS: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,5678